Stampa…
Ethoxymethylenemalononitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23610-100G OR23610-500G
APOSOR23610-100GEA 85.8 EUR
APOSOR23610-100G APOSOR23610-500G
Ethoxymethylenemalononitrile 95%
Ethoxymethylenemalononitrile
Formula: C₆H₆N₂O
Peso molecolare: 122,13 g/mol
Punto di ebollizione: 160…161 °C/12mmHg
Punto di fusione: 62…68 °C
Flash Pt: 155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001854
CAS Number: 123-06-8
EINECS: 204-597-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III