tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₂₂N₂O Punto di ebollizione: 50…55 °C/15mmHg Densità: 0,844 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 41 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00042858 CAS Number: 5815-08-7 EINECS: 227-383-9 UN: 1993 ADR: 3,III |