Stampa…
1,10-Fenantrolina cloridrato monoidrato 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2360-100G OR2360-250G
APOSOR2360-100GEA 151 EUR
APOSOR2360-100G APOSOR2360-250G
1,10-Fenantrolina cloridrato monoidrato 97%
1,10-Fenantrolina cloridrato monoidrato
Formula: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Punto di fusione: 224…225 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150061
CAS Number: 18851-33-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III