1,10-Fenantrolina monoidrato
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₂H₈N₂·1H₂O Punto di fusione: 97…104 °C Densità: 1,259 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149973 CAS Number: 5144-89-8 EINECS: 200-629-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |