Stampa…
2-(1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinyl)thiophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1,4,5,6-Tetrahydropyrimidin-2-yl)benzenethiol
OR23587-1G OR23587-250MG
APOSOR23587-1GEA 217 EUR
APOSOR23587-1G APOSOR23587-250MG
2-(1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinyl)thiophenol
2-(1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinyl)thiophenol
Formula: C₁₀H₁₂N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052612
CAS Number: 53440-32-7