Stampa…
4-Chlorosalicylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-hydroxybenzoic acid
OR2357-25G OR2357-100G
APOSOR2357-25GEA 14.7 EUR
APOSOR2357-25G APOSOR2357-100G
4-Chlorosalicylic acid 98%
4-Chlorosalicylic acid
Formula: C₇H₅ClO₃
Peso molecolare: 172,57 g/mol
Punto di fusione: 209…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002449
CAS Number: 5106-98-9
EINECS: 225-829-7