Mucic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Galactaric acid, rel-(2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid, (2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid
OR2356-100G
OR2356-1KG
OR2356-500G
APOSOR2356-100GEA
20.5
EUR
APOSOR2356-100G
APOSOR2356-1KG
APOSOR2356-500G
Mucic acid 97%
Mucic acid
Formula:
C₆H₁₀O₈ Peso molecolare: 210,14 g/mol Punto di fusione: 210…230 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004239 CAS Number: 526-99-8 EINECS: 208-404-0 |