Stampa…
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl)ethanone, 3'-(Chloromethyl)-4'-methoxyacetophenone
OR23533-1G OR23533-25G OR23533-5G
APOSOR23533-1GEA 14.7 EUR
APOSOR23533-1G APOSOR23533-25G APOSOR23533-5G
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 198,65 g/mol
Punto di fusione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045267
CAS Number: 62581-82-2
UN: 3261
ADR: 8,III