Stampa…
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,3,4,5,6-Pentamethylphenyl)-2-phenylethan-1-one
OR23525-10G OR23525-1G OR23525-5G
APOSOR23525-10GEA 316 EUR
APOSOR23525-10G APOSOR23525-1G APOSOR23525-5G
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
Formula: C₁₉H₂₂O
Peso molecolare: 266,38 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052403
CAS Number: 147834-57-9