Stampa…
Ninidrina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
OR2351-25G OR2351-100G OR2351-500G
APOSOR2351-25GEA 30.6 EUR
APOSOR2351-25G APOSOR2351-100G APOSOR2351-500G
Ninidrina 99%
Ninidrina
Formula: C₉H₆O₄
Peso molecolare: 178,14 g/mol
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003791
CAS Number: 485-47-2
EINECS: 207-618-1