Stampa…
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2',2'',2'''-(((Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, BAPTA
OR2350T-1G OR2350T-5G
APOSOR2350T-1GEA 96 EUR
APOSOR2350T-1G APOSOR2350T-5G
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
A highly selective calcium-ion chelating reagent.
Formula: C₂₂H₂₄N₂O₁₀
Peso molecolare: 476,44 g/mol
Punto di fusione: 189…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00036255
CAS Number: 85233-19-8