Stampa…
6-Nitroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR2346-100G OR2346-25G
APOSOR2346-100GEA 149 EUR
APOSOR2346-100G APOSOR2346-25G
6-Nitroquinoline
6-Nitroquinoline
Formula: C₉H₆N₂O₂
Peso molecolare: 174,16 g/mol
Punto di fusione: 151…153 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006799
CAS Number: 613-50-3