Stampa…
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23452-5G OR23452-25G
APOSOR23452-5GEA 0 EUR
APOSOR23452-5G APOSOR23452-25G
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile 98%
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile
Formula: C₆H₆N₂S₂
Punto di fusione: 76…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052730
CAS Number: 5147-80-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III