Stampa…
1,10-Fenantrolina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: o-Phenanthroline
OR2343-100G OR2343-25G OR2343-5G
APOSOR2343-100GEA 69.6 EUR
APOSOR2343-100G APOSOR2343-25G APOSOR2343-5G
1,10-Fenantrolina 98%
1,10-Fenantrolina
Formula: C₁₂H₈N₂
Peso molecolare: 180.21 g/mol
Punto di ebollizione: >330 °C
Punto di fusione: 114…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011678
CAS Number: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07356