2-Chloro-3-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR2342-100G
OR2342-25G
OR2342-5G
APOSOR2342-100GEA
120
EUR
APOSOR2342-100G
APOSOR2342-25G
APOSOR2342-5G
2-Chloro-3-iodopyridine
2-Chloro-3-iodopyridine
Formula:
C₅H₃ClIN Punto di fusione: 93…97 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00661298 CAS Number: 78607-36-0 |