Stampa…
2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentamethylphenacyl chloride
OR23406-1G OR23406-250MG
APOSOR23406-1GEA 186 EUR
APOSOR23406-1G APOSOR23406-250MG
2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
Formula: C₁₃H₁₇ClO
Punto di fusione: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00117891
CAS Number: 57196-63-1
UN: 3261
ADR: 8,III