Stampa…
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: [4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methylamine
OR23401-1G OR23401-250MG
APOSOR23401-1GEA 484 EUR
APOSOR23401-1G APOSOR23401-250MG
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Punto di fusione: 81…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03659728
CAS Number: 465514-27-6
UN: 3259
ADR: 8,III