Stampa…
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzyl alcohol
OR23400-1G OR23400-250MG OR23400-5G OR23400-500MG OR23400-10G OR23400-25G
APOSOR23400-1GEA 109 EUR
APOSOR23400-1G APOSOR23400-250MG APOSOR23400-5G APOSOR23400-500MG APOSOR23400-10G APOSOR23400-25G
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Formula: C₁₁H₁₁NO
Peso molecolare: 173,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03659708
CAS Number: 143426-51-1