Stampa…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23399-1G OR23399-250MG
APOSOR23399-1GEA 16.1 EUR
APOSOR23399-1G APOSOR23399-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,0300 g/mol
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014556
CAS Number: 4926-47-0