Stampa…
5-Bromobenzo[b]thiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromobenzothiophene
OR23397-5G OR23397-25G
APOSOR23397-5GEA 81.2 EUR
APOSOR23397-5G APOSOR23397-25G
5-Bromobenzo[b]thiophene 98%
5-Bromobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₅BrS
Peso molecolare: 213.1 g/mol
Punto di ebollizione: 105…107 °C/10mmHg
Punto di fusione: 44…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03069318
CAS Number: 4923-87-9