Stampa…
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidinemethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-CBZ protected
OR23396-1G OR23396-250MG OR23396-5G
APOSOR23396-1GEA 36.4 EUR
APOSOR23396-1G APOSOR23396-250MG APOSOR23396-5G
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidinemethanol
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidinemethanol
Formula: C₁₄H₁₉NO₃
Peso molecolare: 249,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407298
CAS Number: 39945-51-2