1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ Punto di fusione: 182…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00463580 CAS Number: 1133-77-3 |