[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₁₆N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03086183 CAS Number: 204078-48-8 UN: 2735 ADR: 8,III |