5-Phenylnicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR23382-1G
OR23382-250MG
APOSOR23382-1GEA
0
EUR
APOSOR23382-1G
APOSOR23382-250MG
5-Phenylnicotinic acid
5-Phenylnicotinic acid
Formula:
C₁₂H₉NO₂ Punto di fusione: 260 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03086176 CAS Number: 10177-12-5 |