Stampa…
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid
OR23376-1G OR23376-5G
APOSOR23376-1GEA 87.3 EUR
APOSOR23376-1G APOSOR23376-5G
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₈O₃
Peso molecolare: 164,16 g/mol
Punto di fusione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086168
CAS Number: 1914-60-9