Stampa…
terz-Butil nitrito 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2337-100G OR2337-25G OR2337-500G
APOSOR2337-100GEA 71.3 EUR
APOSOR2337-100G APOSOR2337-25G APOSOR2337-500G
terz-Butil nitrito 95%
terz-Butil nitrito
Formula: C₄H₉NO₂
Peso molecolare: 103,12 g/mol
Punto di ebollizione: 61…63 °C
Densità: 0,867 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –10 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002055
CAS Number: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3,II