Stampa…
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23368-250MG OR23368-1G
APOSOR23368-250MGEA 212 EUR
APOSOR23368-250MG APOSOR23368-1G
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅NO₂S
Peso molecolare: 179,2 g/mol
Punto di fusione: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086160
CAS Number: 465514-11-8