Stampa…
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
OR23361-1G OR23361-5G OR23361-100MG
APOSOR23361-1GEA 68.4 EUR
APOSOR23361-1G APOSOR23361-5G APOSOR23361-100MG
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₈N₂O₂S
Peso molecolare: 196,224 g/mol
Punto di fusione: 260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126746
CAS Number: 25252-46-4