3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₉NOS Punto di ebollizione: 104…108 °C/1,5mmHg Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00052578 CAS Number: 107073-27-8 |