Stampa…
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
OR23348-1G OR23348-250MG
APOSOR23348-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23348-1G APOSOR23348-250MG
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
Peso molecolare: 187,2 g/mol
Punto di fusione: 175…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02656610
CAS Number: 61471-45-2