Stampa…
(1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23342-1G OR23342-500MG
APOSOR23342-1GEA 77.1 EUR
APOSOR23342-1G APOSOR23342-500MG
(1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-yl)methanol
(1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-yl)methanol
Formula: C₁₀H₁₅N₃O
Peso molecolare: 193,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086127
CAS Number: 111247-61-1