Stampa…
[3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23340-10G OR23340-1G OR23340-5G
APOSOR23340-10GEA 326 EUR
APOSOR23340-10G APOSOR23340-1G APOSOR23340-5G
[3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
[3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 113826-87-2