2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR23330-1G
OR23330-250MG
APOSOR23330-1GEA
98.6
EUR
APOSOR23330-1G
APOSOR23330-250MG
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Punto di fusione: 210…211 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02682072 CAS Number: 127958-10-5 |