Stampa…
6-Phenoxypyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23323-1G OR23323-25G OR23323-5G
APOSOR23323-1GEA 14.7 EUR
APOSOR23323-1G APOSOR23323-25G APOSOR23323-5G
6-Phenoxypyridin-3-amine
6-Phenoxypyridin-3-amine
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,22 g/mol
Punto di fusione: 71…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01692449
CAS Number: 25194-67-6