Stampa…
6-Phenoxy-3-formylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Phenoxynicotinaldehyde, 6-Phenoxypyridine-3-carboxaldehyde
OR23319-1G OR23319-250MG OR23319-100MG
APOSOR23319-1GEA 241 EUR
APOSOR23319-1G APOSOR23319-250MG APOSOR23319-100MG
6-Phenoxy-3-formylpyridine
6-Phenoxy-3-formylpyridine
Formula: C₁₂H₉NO₂
Peso molecolare: 199,21 g/mol
Punto di fusione: 102…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681950
CAS Number: 173282-69-4