3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR23313-1G
OR23313-250MG
OR23313-5G
APOSOR23313-1GEA
148
EUR
APOSOR23313-1G
APOSOR23313-250MG
APOSOR23313-5G
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid 95%
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid
Formula:
C₁₁H₉NO₂S Punto di fusione: 200…201 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02682065 CAS Number: 28077-41-0 |