4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR23311-25G
OR23311-5G
APOSOR23311-25GEA
609
EUR
APOSOR23311-25G
APOSOR23311-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine 98%
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Formula:
C₁₂H₁₉N₃ Punto di ebollizione: 122…124 °C/0,05mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03086117 CAS Number: 216144-45-5 |