Stampa…
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2331-1G OR2331-25G OR2331-5G
APOSOR2331-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2331-1G APOSOR2331-25G APOSOR2331-5G
3-(Chloromethyl)benzoic acid
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₂
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191922
CAS Number: 31719-77-4
UN: 3261
ADR: 8,II