Stampa…
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23309-1G OR23309-25G OR23309-5G
APOSOR23309-1GEA 19 EUR
APOSOR23309-1G APOSOR23309-25G APOSOR23309-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₆N₂O
Peso molecolare: 204,2682 g/mol
Punto di fusione: 41…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00452233
CAS Number: 27913-99-1