Stampa…
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Carboxyphenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methylpiperazinyl)benzoic acid
OR23308-1G OR23308-250MG OR23308-5G
APOSOR23308-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23308-1G APOSOR23308-250MG APOSOR23308-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Punto di fusione: 270…272 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682063
CAS Number: 86620-62-4