Stampa…
(4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23307-1G OR23307-5G
APOSOR23307-1GEA 42.2 EUR
APOSOR23307-1G APOSOR23307-5G
(4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
(4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
Formula: C₉H₉N₃O
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682061
CAS Number: 143426-50-0