Stampa…
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Formylphenyl)-1,2,4-triazole, 4-(1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
OR23305-1G OR23305-5G
APOSOR23305-1GEA 17.6 EUR
APOSOR23305-1G APOSOR23305-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇N₃O
Peso molecolare: 173,1714 g/mol
Punto di fusione: 149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681969
CAS Number: 27996-86-7