Stampa…
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[1,2,4]Triazol-1-yl-benzoic acid
OR23304-1G OR23304-250MG
APOSOR23304-1GEA 59.6 EUR
APOSOR23304-1G APOSOR23304-250MG
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₉H₇N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682060
CAS Number: 162848-16-0