Stampa…
2-(Chloromethyl)benzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2330-1G OR2330-25G OR2330-5G
APOSOR2330-1GEA 24.8 EUR
APOSOR2330-1G APOSOR2330-25G APOSOR2330-5G
2-(Chloromethyl)benzoic acid 99%
2-(Chloromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₂
Punto di fusione: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06208434
CAS Number: 85888-81-9
UN: 3261
ADR: 8,III