Stampa…
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23299-1G OR23299-5G OR23299-10G
APOSOR23299-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23299-1G APOSOR23299-5G APOSOR23299-10G
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
Punto di fusione: 153…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209977
CAS Number: 10040-98-9