Stampa…
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1-Imidazolyl)benzoic acid
OR23298-1G OR23298-500MG OR23298-5G
APOSOR23298-1GEA 42.3 EUR
APOSOR23298-1G APOSOR23298-500MG APOSOR23298-5G
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,19 g/mol
Punto di fusione: 305 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00586645
CAS Number: 17616-04-5