Stampa…
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Pyrazol-1-yl-phenylamine
OR23297-1G OR23297-25G OR23297-5G
APOSOR23297-1GEA 17.6 EUR
APOSOR23297-1G APOSOR23297-25G APOSOR23297-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
Formula: C₉H₉N₃
Peso molecolare: 159,1879 g/mol
Punto di fusione: 54…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00626298
CAS Number: 17635-45-9