Stampa…
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23296-1G OR23296-250MG OR23296-5G
APOSOR23296-1GEA 127 EUR
APOSOR23296-1G APOSOR23296-250MG APOSOR23296-5G
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Peso molecolare: 173,2144 g/mol
Punto di fusione: 75…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682058
CAS Number: 368870-03-5
UN: 3259
ADR: 8,III