1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇IN₂ Punto di fusione: 91…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02681941 CAS Number: 368869-86-7 |