Stampa…
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23291-100G OR23291-25G OR23291-5G
APOSOR23291-100GEA 661 EUR
APOSOR23291-100G APOSOR23291-25G APOSOR23291-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
Peso molecolare: 172,1833 g/mol
Punto di fusione: 82…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681938
CAS Number: 99662-34-7